Learn More
Acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique, 99 %, Acros Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid |
| Point de fusion | 43.0°C to 46.5°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 180.21 |
| Pourcentage de pureté | 99% |