Learn More
3-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10797665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10797665 1 g Flacon en verre ambré 1g
10225934 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10797665 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49504DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 273727-50-7
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD09817468
Clé InChI YUNJEYQSCYYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 3-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzaldehyde
CID PubChem 18545510
Nom IUPAC 3-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde
SMILES CC1=NOC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%