Learn More
[3-(3-Méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 190.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |