Learn More
3,3'-méthylimino-di-propionitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3'-Methylimino-di-propionitrile |
| CAS | 1555-58-4 |
| Formule moléculaire | C7 H11 N3 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-3,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCC#N)CCC#N |
| Nom IUPAC | 3-[2-cyanoéthyl(méthyl)amino]propanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
| Poids de la formule | 137.0953 |