Learn More
3,3-Pentamethylene glutarimide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31029460
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31029460 100 g
31022141 500 g
31022669 25 g
31016088 5 g
31018625 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31029460 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12296100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Pentamethylene glutarimide
CAS 1130-32-1
Formule moléculaire C10H15NO2
Numéro MDL MFCD00023872
Quantité 100 g
SMILES O=C1CC2(CC(=O)N1)CCCCC2
Poids moléculaire (g/mol) 181.23
Pourcentage de pureté 97%