Learn More
3,3-glutarimide de pentaméthylène, ≥98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15462309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462309 25 g 25g
15442309 1 g 1g
15452309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462309 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64902.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1130-32-1
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.235
Numéro MDL MFCD00023872
Clé InChI FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
CID PubChem 14324
Nom IUPAC 3-azaspiro[5,5]undecane-2,4-dione
SMILES C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Pentamethylene glutarimide
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 25 g
Beilstein 383782
Poids de la formule 181.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide