Learn More
3,3-Pentéthylène Glutarimide, TRC
Code produit 30410661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30410661 1 g 1g
30415753 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30410661 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2717551G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1130-32-1
Formule moléculaire C10 H15 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 181.23
Synonyme 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
Nom IUPAC 3-azaspiro[5.5]undécane-2,4-dione
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
Poids de la formule 181.1103