Learn More
3,3-Pentéthylène Glutarimide, TRC
Code produit 30415753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415753 10 g -
30410661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30415753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP27175510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1130-32-1
Formule moléculaire C10 H15 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 181.23
Synonyme 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
Nom IUPAC 3-azaspiro[5.5]undécane-2,4-dione
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
Poids de la formule 181.1103