Learn More
3,3'-(Pyridin-4-ylmethylene)bis(1H-indole), TRC
Code produit 30428463
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30428463 500 mg
30416052 100 mg
30413291 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP841395500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21182-09-2
Formule moléculaire C22H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 323.39
Synonyme 3,3'-(4-Pyridinylmethylene)di(indole)
Nom IUPAC 3-[1H-indol-3-yl(pyridin-4-yl)methyl]-1H-indole
SMILES c1ccc2c(c[nH]c2c1)C(c3ccncc3)c4c[nH]c5ccccc45
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-(Pyridin-4-ylmethylene)bis(1H-indole)
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H17N3/c1-3-7-20-16(5-1)18(13-24-20)22(15-9-11-23-12-10-15)19-14-25-21-8-4-2-6-17(19)21/h1-14,22,24-25H
Poids de la formule 323.1422