Learn More
3-(3-pyridyl)-D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429658
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429658 1 g 1g
15449658 250 mg 250mg
15439658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15429658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63132.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70702-47-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70702-47-5
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00079673
Clé InChI DFZVZEMNPGABKO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
CID PubChem 1268144
SMILES NC(CC1=CN=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Pyridyl)-D-alanine
Couleur Blanc
Beilstein 4351584
Nom IUPAC 2-amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre