Learn More
Acide 3-(3-Pyridyl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348885 25 g 25g
11338885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14007.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3724-19-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3724-19-4
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00274197
Clé InChI WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
CID PubChem 259624
Nom IUPAC Acide 3-pyridin-3-ylpropanoique
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Pyridyl)propionic acid
Point de fusion 156°C to 159°C
Quantité 25 g
Beilstein 122232
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%