Learn More
Acide 3,3-tétraméthylèneglutarique, 98+ %
Code produit 11470681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470681 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470681 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20146.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16713-66-9
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00001388
Clé InChI FWPVKDFOUXHOKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-cyclopentanediacetic acid, 3,3-tetramethyleneglutaric acid, cyclopentane-1,1-diacetic acid, cyclopentanediacetic acid, tetramethyleneglutaric acid, tetramethylene glutaric acid, 2-1-carboxymethyl cyclopentyl acetic acid, 1,1-cyclopentanediaceticacid, chembl80679, 3,3'-tetramethylene glutaric acid
CID PubChem 85558
Nom IUPAC Acide 2-[1-(carboxyméthyl)cyclopentyl]acétique
SMILES OC(=O)CC1(CC(O)=O)CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Tetramethyleneglutaric acid
Point de fusion 179°C to 181°C
Quantité 100 g
Beilstein 2099523
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté ≥98%