Learn More
3,3-Tetramethyleneglutarimide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11416666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416666 5 g 5g
11426666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24864.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-89-4
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.208
Numéro MDL MFCD00023871
Clé InChI YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616
CID PubChem 136843
Nom IUPAC 8-azaspiro[4,5]décane-7,9-dione
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Tetramethyleneglutarimide
Point de fusion 153°C to 156°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 383702
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%