Learn More
Acide 3-(3-thiényl)acrylique, TRC
Code produit 30453428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453428 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT43003050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Thienyl)acrylic Acid
CAS 102696-71-9
Formule moléculaire C7H6O2S
Quantité 50 mg
Synonyme (2E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid, trans-3-(3-Thienyl)acrylic Acid, trans-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccsc1
Nom IUPAC Acide (E)-3-thiophène-3-ylprop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 154.19
Poids de la formule 154.0089