Learn More
Acide 3-(3-thiényl)acrylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(3-Thienyl)acrylic Acid |
| CAS | 102696-71-9 |
| Formule moléculaire | C7H6O2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (2E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid, trans-3-(3-Thienyl)acrylic Acid, trans-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccsc1 |
| Nom IUPAC | Acide (E)-3-thiophène-3-ylprop-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.19 |
| Poids de la formule | 154.0089 |