Learn More
Acide 3,3’-thiodipropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423447 250 g 250g
11369236 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17220.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-17-1 | C6H10O4S | 178.202 g/mol
3,3'-Thiodipropionic acid is used as an antioxidant for fats and other foodstuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3′-L’acide thiodipropionique est utilisé comme antioxydant pour les graisses et autres denrées alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-17-1
Formule moléculaire C6H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 178.202
Numéro MDL MFCD00002781
Clé InChI ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
CID PubChem 8096
Nom IUPAC Acide 3-(2-carboxyéthylsulfanyl)propanoïque
SMILES C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Thiodipropionic acid
Point de fusion 127°C to 134°C
Formule linéaire S(CH2CH2CO2H)2
Quantité 250 g
Beilstein 1210299
Merck Index 14,9332
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 178.21
Pourcentage de pureté 98%