Learn More
Acide 3,3'-thiodipropionique, 99 %
Code produit 10391334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Unit Size:
2.50kg
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10391334 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10205000 5 g Flacon en verre 5g
10183710 25 g Flacon en plastique 25g
10295040 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10391334 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138750025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 111-17-1 | C₆H₁₀O₄S | 178,2 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-17-1
Formule moléculaire C6H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 178.2
Numéro MDL MFCD00002781
Clé InChI ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
CID PubChem 8096
Nom IUPAC Acide 3-(2-carboxyéthylsulfanyl)propanoïque
SMILES C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,3′-Thiodipropionic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130.0°C to 133.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire S(CH2CH2CO2H)2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 03, IV, 735
Merck Index 15, 9485
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 178.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,3``-Thiodipropionic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement