Learn More
3-[3-(Trifluorométhyl)phényl]propane-1-amine, TRC
Code produit 30450517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450517 250 mg -
30449858 50 mg -
30453189 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450517 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT790993250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104774-87-0
Formule moléculaire C10H12NF3
Poids moléculaire (g/mol) 203.2
Nom IUPAC 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propane-1-amine
SMILES NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7H,2,4,6,14H2
Poids de la formule 203.0922