Learn More
3-[3-(Trifluorométhyl)phényl]propane-1-amine, TRC
Product Code. 30453189
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Unit Size:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30453189 25 mg 25mg
30450517 250 mg -
30449858 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30453189 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT79099325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104774-87-0
Formule moléculaire C10H12NF3
Poids moléculaire (g/mol) 203.2
Nom IUPAC 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propane-1-amine
SMILES NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7H,2,4,6,14H2
Poids de la formule 203.0922