Learn More
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15454767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454767 5 g 5g
15444767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32088.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 585-50-2
Formule moléculaire C10H9F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.18
Numéro MDL MFCD00090487
Clé InChI YLTJJMIWCCJIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, unii-4u44xhh79h, 3-3'-trifluoromethylphenyl-propionic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, cinacalcet m5, m-trifluoromethyl hydrocinnamic acid
CID PubChem 2777683
Nom IUPAC Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Point de fusion 34°C to 37°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 218.17
Pourcentage de pureté 97%