Learn More
3,3'-Trithiobis-D-valine, TRC
Code produit 30455814
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455814 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889300100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Trithiobis-D-valine
CAS 22801-32-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10H20N2O4S3
Quantité 100 mg
Synonyme Penicillamine Trisulfide
Formule InChI InChI=1S/C10H20N2O4S3/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-19-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
SMILES N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)SSSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[[(1S)-1-amino-1-carboxy-2-méthylpropan-2-yl]trisulfanyl]-3-méthylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 328.47
Poids de la formule 328.0585
Pourcentage de pureté >95