Learn More
3-[4-(2-Méthoxyéthyl)phénoxy]-1,2-propanédiol, TRC
Code produit 30137291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137291 250 mg 250mg
30004706 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137291 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM226140250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62572-90-1
Formule moléculaire C12 H18 O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Synonyme (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP)
Nom IUPAC 3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propane-1,2-diol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Poids de la formule 226.1205