Learn More
3-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl] Sulfasalazine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl] Sulfasalazine |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H22N6O7S2/c36-28-24(19-7-11-22(12-8-19)43(39,40)34-26-5-1-3-15-30-26)17-21(18-25(28)29(37)38)33-32-20-9-13-23(14-10-20)44(41,42)35-27-6-2-4-16-31-27/h1-18,36H,(H,30,34)(H,31,35)(H,37,38) |
| Poids de la formule | 630.0991 |