Learn More
Dichlorhydrate de 3-[4-(3-chlorophényl)pipérazin-1-yl]propyl isobutyl éther, TRC
Code produit 30357655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357655 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37949550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride
CAS 2512213-25-9
Formule moléculaire C17H29Cl3N2O
Quantité 50 mg
Synonyme Trazodone Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C17H27ClN2O.2ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;2*1H
SMILES CC(C)COCCCN1CCN(C2=CC=CC(Cl)=C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Nom IUPAC diclorhidrato de 1-(3-clorofenil)-4-(3-isobutoxipropil)piperazina
Poids moléculaire (g/mol) 383.78
Poids de la formule 382.13