Learn More
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile |
| CAS | 214360-46-0 |
| Formule moléculaire | C13H16BNO2 |
| Numéro MDL | MFCD03789262 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | N#CC1=CC=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |