Learn More
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446897 1 g 1g
15456897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33997.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 68981-86-2 | C10H12N2O | 176.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68981-86-2
Formule moléculaire C10H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.219
Numéro MDL MFCD01313220
Clé InChI XYABHURTMBEOGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-3-pyridyl oxazole, 3-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-pyrid-3-yl oxazole, 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrooxazole, 3-4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-1,3-oxazoline, pubchem8698, 3-4,4-dimethyl-2-oxazolinyl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-oxazoline, 4,4-dimethyl-2-3-pyridinyl-5h-oxazole
CID PubChem 2736129
Nom IUPAC 4,4-diméthyle-2-pyridine-3-yl-5H-1,3-oxazole
SMILES CC1(COC(=N1)C2=CN=CC=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Point de fusion 25°C to 27°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 97%