Learn More
3,4,4'-Trichlorocarbbanilide (Triclocarban), TRC
Code produit 30451364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451364 1 g 1g
30449126 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30451364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7742001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-20-2
Formule moléculaire C13 H9 Cl3 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 315.58
Synonyme Urea, N-(4-chlorophenyl)-N'-(3,4-dichlorophenyl)-, Carbanilide, 3,4,4'-trichloro- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl) urea, 3,4,4'-Trichlorocarbanilide, 3,4,4'-Trichlorodiphenylurea, 3-(4-Chlorophenyl)-1-(3,4-dichlorophenyl)urea, Cusiter, Cuticura, Cutisan, ENT 26925, Genoface, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, NSC 72005, Preventol SB, Preventol SB extra, Procutene, Solubacter, TCC, Trichlorocarban, Triclocarban
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-3-(3,4-dichlorophényl)urée
SMILES Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triclocarban
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Poids de la formule 313.978
Pourcentage de pureté >95%