Learn More
3,4,5,6-Tétra-O-acétyl myo-inositol-1,2-thiocarbonate, TRC
Code produit 30426240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426240 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT28298050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl-myo-inositol-1,2-thiocarbonate
CAS 25348-62-3
Formule moléculaire C15H18O10S
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H18O10S/c1-5(16)20-9-10(21-6(2)17)12(23-8(4)19)14-13(24-15(26)25-14)11(9)22-7(3)18/h9-14H,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=S)O[C@@H]2[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(3aS,4R,5S,6S,7R,7aR)-5,6,7-triacétyloxy-2-sulfanylidène-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1,3-benzodioxol-4-yl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 390.36
Poids de la formule 390.0621