Learn More
Acide 3,4,5,6-tétrachloropyridine-2-carboxylique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388756
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388756 25 g 25g
11378756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19450.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10469-09-7 | C6HCl4NO2 | 260.88 g/mol
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 3,4,5,6-tétrachloropyridine-2-carboxylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, pharmaceutique et comme colorant.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10469-09-7
Formule moléculaire C6HCl4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 260.88
Numéro MDL MFCD00185833
Clé InChI GXFRQLQUKBSYQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5,6-tetrachloropicolinic acid, tetrachloropicolinic acid, tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro, unii-7e9zn8ab09, 3,4,5,6-tetrachloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,4,5,6-tetrachloro, tetrachloropyridine-2-carboxylicacid, dsstox_cid_24509, dsstox_rid_80279
CID PubChem 82646
Nom IUPAC tetrachloropyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 171°C to 173°C
Quantité 25 g
Beilstein 479080
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 260.89
Pourcentage de pureté 98%