Learn More
Anhydride 3,4,5,6-tétrahydrophthalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762433 5 g Flacon en verre 5g
10583491 25 g Flacon en verre 25g
11905041 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10762433 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138220050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2426-02-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2426-02-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00005917
Clé InChI HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4,5,6,7-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydro, unii-01d3m89a2w, cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
CID PubChem 12475
SMILES O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Point de fusion 70.0°C to 74.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17,461
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Nom IUPAC 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .