Learn More
3’,4’,5,7-tetrahydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379035 100 mg -
11369035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14186.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.91€
    77.65€ / 100mg
    Économisez 17.26€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 491-70-3 | C15H10O6 | 286.239 g/mol
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone is used as an apoptosis inducer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3′, 4′, 5,7-Tétrahydroxyflavone est utilisé comme inducteur d’apoptose.
Solubilité
Soluble dans des solutions aqueuses alcalines (1,4 mg/ml), éthanol (∼5 mg/ml), diméthylsulfoxyde (7 mg/ml), 1éq. Hydroxyde de sodium (5 mM), diméthylformamide (∼20 mg/ml), eau (1 mg/ml) à 25°C et méthanol.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-70-3
Formule moléculaire C15H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 286.239
Numéro MDL MFCD00017309
Clé InChI IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, digitoflavone, luteolol, flacitran, luteoline, weld lake, cyanidenon 1470, salifazide
CID PubChem 5280445
ChEBI CHEBI:15864
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxychromen-4-one
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Point de fusion >300°C
Quantité 100 mg
Beilstein 292084
Merck Index 14,5614
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous alkaline solutions (1.4mg/ml),ethanol (∽5mg/ml),dimethyl sulfoxide (7mg/ml),1eq. Sodium hydroxide (5 mM),dimethylformamide (∽20mg/ml),water (1mg/ml) at 25°C and methanol.
Poids de la formule 286.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone