Learn More
3’,4’,,5,7-tetraméthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323556 100 mg 100mg
11313556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14496.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.02€
    64.65€ / 100mg
    Économisez 10.37€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 855-97-0 | C19H18O6 | 342.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 855-97-0
Formule moléculaire C19H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 342.35
Numéro MDL MFCD00017558
Clé InChI CLXVBVLQKLQNRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4',5,7-tetramethoxyflavone, luteolin tetramethyl ether, tetramethoxyluteolin, 5,7,3',4'-tetramethylluteolin, tetramethylluteolin, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, luteolin tetramethylether, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxychromen-4-one, luteolin 5,7,3',4'-tetramethyl ether, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy
CID PubChem 631170
Nom IUPAC 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one
SMILES COC1=CC(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4',5,7-Tetramethoxyflavone
Point de fusion 193°C to 197°C
Quantité 100 mg
Beilstein 336320
Poids de la formule 342.35
Pourcentage de pureté 97%