Learn More
Acide 3-(4,5-difluoro-2-méthoxyphényle)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488075 250 mg 250mg
15478075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32399.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092460-69-9
Formule moléculaire C10H10F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 216.184
Numéro MDL MFCD09999478
Clé InChI WDTSALDVVUTTSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propionic acid, jrd
CID PubChem 57363163
Nom IUPAC Acide 3-(4,5-difluoro-2-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 90°C to 93°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 216.18
Pourcentage de pureté 97%