Learn More
3-(((4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)(p-tolyl)amino)phenol methanesulfonate, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31431806
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31431806 1 g
31423656 250 mg
31427140 5 g
31424683 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31431806 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1475231g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(((4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)(p-tolyl)amino)phenol methanesulfonate
CAS 65-28-1
Formule moléculaire C18H23N3O4S
Numéro MDL MFCD00134201
Quantité 1 g
SMILES CS(O)(=O)=O.CC1=CC=C(N(C2=CC(O)=CC=C2)CC3=NCCN3)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 377.46
Pourcentage de pureté 99%