Learn More
Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10742133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10742133 1 g 1g
10703377 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10742133 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SS00042DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 21256-18-8
Formule moléculaire C18H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 293.32
Numéro MDL MFCD00215977
Clé InChI OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir
CID PubChem 4614
ChEBI CHEBI:7822
Nom IUPAC Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Merck Index 15, 7023
Poids de la formule 293.32
Pourcentage de pureté 97%