Learn More
3,4,5-tribromo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409902 5 g 5g
11419902 25 g 25g
11429902 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409902 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12031.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304.767 g/mol
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,5-tribromoimidazole(2,4,5-TBI) par condensation avec des précurseurs de sucre conduits 2,4,5-nucléosides par TBI (irradiation totale). Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17635-44-8
Formule moléculaire C3HBr3N2
Poids moléculaire (g/mol) 304.767
Numéro MDL MFCD00040248
Clé InChI TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
CID PubChem 627674
Nom IUPAC 3,4,5-tribromo-1-pyrazole
SMILES C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Point de fusion 184°C to 188°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 113501
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Poids de la formule 304.78
Pourcentage de pureté 97%