Learn More
3,4,5-Trichlorocatechol, TRC
Code produit 30456915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456915 500 mg 500mg
30452056 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT773925500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56961-20-7
Formule moléculaire C6 H3 Cl3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 213.45
Synonyme 1,2-Benzenediol, 3,4,5-trichloro-, 3,4,5-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,5-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,5-Trichlorocatechol, 3,4,5-Trichloropyrocatechol
Nom IUPAC 3,4,5-trichlorobenzène-1,2-diol
SMILES Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trichlorocatechol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(10)6(11)5(9)4(2)8/h1,10-11H
Poids de la formule 211.9199