Learn More
3,4,5-Trichlorophénol, TRC
Code produit 30451071
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30451071 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451071 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT774585500MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trichlorophenol
CAS 609-19-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H3 Cl3 O
Quantité 500 mg
Synonyme Phenol','3,4,5-trichloro-, 3,4,5-Trichlorophenol, NSC 243667
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
SMILES Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
Nom IUPAC 3,4,5-trichlorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 197.45
Poids de la formule 195.9249
Pourcentage de pureté >95