Learn More
3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10422903 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10422903 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10422903 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trifluorobenzaldehyde
CAS 132123-54-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25.3°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4200g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H3F3O
Formule linéaire F3C6H2CHO
Numéro MDL MFCD00083523
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.42
Synonyme benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzaldehyde, 3,4,5-ttrifluorobenzaldehyde, acmc-209bon, intermediates-zcf02014, 3,4,5-triflourobenzaldehyde, 3,4,5-trifluorobrnzaldehyde, ksc182i0f, 3,4,5-trifluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro-9ci
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.2g/L (20°C)
Clé InChI NLAVHUUABUFSIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC(C=O)=CC(F)=C1F
Nom IUPAC 3,4,5-trifluorobenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 160.10
CID PubChem 2776954
Poids de la formule 160.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.