Learn More
Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzoyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11314066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314066 1 g 1g
11334066 250 mg 250mg
11324066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19188.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177787-26-7
Formule moléculaire C7H2ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 194.537
Numéro MDL MFCD00083526
Clé InChI YRUNCQNKZIQTEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trifluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3,4,5-trifluoro, acmc-20ange, pubchem20778, 3,4,5-trifluorobenzoic acid chloride, 3,4,5-tris fluoranyl benzoyl chloride, 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3,4,5-trifluoro-9ci
CID PubChem 2777023
Nom IUPAC Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzoyle
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Indice de réfraction 1.4898
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 194.54
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..