Learn More
Acide 3,4,5-trifluorocinnamique, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11466746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466746 1 g 1g
11476746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23894.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152152-19-7
Formule moléculaire C9H4F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 201.13
Numéro MDL MFCD00083529
Clé InChI PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-M
Synonyme 3,4,5-trifluorocinnamic acid, 2e-3-3,4,5-trifluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4,5-trifluoro-phenyl-acrylic acid, 3,4,5-trifluorocinnamicacid, pubchem4351, rarechem bk hw 0056, trans-3,4,5-trifluorocinnamic acid, e-3-3,4,5-trifluorophenyl acrylic acid, e-3-3,4,5-trifluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4,5-trifluorophenyl-, 2e
CID PubChem 5708779
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4,5-trifluorophényl)prop-2-énoïque
SMILES [O-]C(=O)\C=C\C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Point de fusion 195°C to 199°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.13
Pourcentage de pureté ≥97%