Learn More
3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439536 1 g 1g
11449536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19270.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13677-79-7 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
3,4,5-trihydroxybenzaldehyde from Geum japonicum has dual inhibitory effect on matrix metalloproteinase 9; inhibition of gelatinoytic activity as well as MMP-9 expression in TNF-α induced HASMC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde de Geum japonicum a un double effet inhibiteur sur la métalloprotéinase de la matrice 9, l’inhibition de l’activité gelatinoytique ainsi que l’expression du MMP-9 dans l’HASMC induit par le TNF-α.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13677-79-7
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00003371
Clé InChI RGZHEOWNTDJLAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy, pyrogallol-5-carboxaldehyde, 3,4,5-trihydroxy benzaldehyde, pubchem21300, 3,4,5-trihydroxybenz, acmc-209c9s, 3,4,5-trihydroxybenzaldhyde, 3,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 3,4,5-tris oxidanyl benzaldehyde
CID PubChem 83651
Nom IUPAC 3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate
Point de fusion ∼212°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 2091654
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and Methanol.
Poids de la formule 154.12 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%