Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 13677-79-7 |
| Formule moléculaire | C7 H6 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy-, Gallaldehyde (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, Gallic aldehyde, NSC 153692 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-3,9-11H |
| SMILES | Oc1cc(C=O)cc(O)c1O |
| Nom IUPAC | 3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.12 |
| Poids de la formule | 154.0266 |