Learn More
3,4,5-trihydroxybenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419047 25 g 25g
11409047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20620.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 618-73-5 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-73-5
Formule moléculaire C7H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Numéro MDL MFCD00014800
Clé InChI RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallamide, benzamide, 3,4,5-trihydroxy, gallamid, gallic acid amide, benzamide,4,5-trihydroxy, acmc-1b99c, 3,4,5-trihydroxy benzamide, benzamide,3,4,5-trihydroxy, 3,4,5-tris oxidanyl benzamide, 3,4,5-trihydroxybenzamide
CID PubChem 69256
Nom IUPAC 3,4,5-trihydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trihydroxybenzamide
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2644549
Poids de la formule 169.14
Pourcentage de pureté 98%