Learn More
Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451347 250 g 250g
11441347 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24887.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    84.65€ / 250g
    Économisez 19.39€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Organic acid is used as a standard for determining phenols in the Folin-Ciocalteau assay3,4,5-Trihydroxybenzoic acid is used as a cyclooxygease inhibitor substance, which is found in plants. In analytical chemistry, it is used as a standard to determine phenol content in various analytes. It acts as a starting material for the preparation of psychedelic alkaloid mescaline. Further, it is used to produce polyesters based on phloretic acid and gallic acid. In addition to this, it is used in the preparation of its esters such as methyl gallate, ethyl gallate, propyl gallate, octyl gallate and doceyl gallate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide organique est utilisé comme étalon pour déterminer les phénols dans le dosage Folin-Ciocalteau3,4,5-L’acide trihydroxybenzoïque est utilisé comme substance inhibitrice pour le cyclooxygase, qui se trouve dans les plantes. En chimie analytique, il est utilisé comme étalon pour déterminer la teneur en phénol dans divers analytes. Il agit comme un matériau de départ pour la préparation de la méscaline d’alcaloïde psychédélique. De plus, il est utilisé pour produire des polyesters à base d’acide phlorétique et d’acide gallique. En outre, il est utilisé dans la préparation de ses esters tels que le gallate de méthyle, le gallate d’éthyle, le gallate de propyle, le gallate d’octyl et le gallate de doceyl.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le glycérol et l’acétone. Insoluble dans le benzène, le chloroforme et l’éther de pétrole.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les anhydrides acides, les chlorures acides, les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-91-7
Formule moléculaire C7H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
Numéro MDL MFCD00002510
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
CID PubChem 370
ChEBI CHEBI:30778
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion ∼251°C (decomposition)
Densité 1694
Quantité 250 g
Beilstein 2050274
Sensibilité Hygroscopique ; sensible à la lumière
Merck Index 144345
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,glycerol and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and petroleum ether.
Poids de la formule 170.12
Pourcentage de pureté 0.99