Learn More
Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497767 250 g 250g
11487767 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16303.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
This chemical is used for the determination of cerium, titanium, phosphate and nitrite with the spectrophotometry. It's also used in the manufacture of thiazine dyes, oxazine dyes, drugs, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce produit chimique est utilisé pour la détermination du cérium, du titane, du phosphate et du nitrite avec la spectrophotométrie. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants thiaziniques, de colorants oxaziniques, de médicaments, etc.
Solubilité
Il est soluble dans l’alcool, l’éther, le glycérol, l’acétone négligeable dans le benzène, le chloroforme, l’éther de pétrole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des chlorures acides, des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5995-86-8
Formule moléculaire C7H5O5
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00149098
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
CID PubChem 24721416
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque ; hydrate
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Point de fusion 250°C (decomposition)
Quantité 250 g
Sensibilité Sensible à la lumière
Merck Index 144345
Informations sur la solubilité It is soluble in alcohol,ether,glycerol,acetone negligible in benzene,chloroform,petroleum ether.
Poids de la formule 188.14 (170.12 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 0.99