Learn More
3’,4’,5’-triméthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312526 25 g 25g
11302526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06439.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1136-86-3 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
3',4',5'-Trimethoxyacetophenone is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3′,4′,5′-triméthoxyacétophénone est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les bases fortes. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et des bases fortes. Évitez toute exposition excessive à la chaleur et à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1136-86-3
Formule moléculaire C11H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00008738
Clé InChI VUGQIIQFXCXZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4',5'-trimethoxyacetophenone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanone, 3,4,5-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4,5-trimethoxy acetophenone, pubchem22820, acmc-1c5os, 3,5-trimethoxy acetophenone, 1-acetyl-3,4,5-trimethoxybenzene
CID PubChem 14345
ChEBI CHEBI:86547
Nom IUPAC 1-(3,4,5-triméthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4',5'-Trimethoxyacetophenone
Point de fusion 79°C to 83°C
Point d’ébullition 173°C to 174°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1463133
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 99%