Learn More
3,4,5-triméthoxyaniline, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381347 25 g 25g
11371347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01619.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24313-88-0
Formule moléculaire C9H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.207
Numéro MDL MFCD00008393
Clé InChI XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
CID PubChem 32285
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxyaniline
Point de fusion 110°C to 113°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 642919
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté ≥98%