Learn More
3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477287 25 g 25g
11487287 100 g 100g
11497287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15038.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde is used in the synthesis of trimethoprim and psychedelic phenethylamines. Also it can also be used in the production of plastic additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde est utilisé dans la synthèse des phénéthylamines triméthoprimes et psychédéliques. Il peut également être utilisé dans la production d’additifs plastiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,49 mg/l à 25°C), l’alcool, le toluène, l’acétone et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-81-7
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.202
Numéro MDL MFCD00003364
Clé InChI OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6858
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 73°C to 77°C
Point d’ébullition 163°C to 165°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 395163
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.49mg/L at 25°C),alcohol,toluene,acetone,and methanol.
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde