Learn More
3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10552151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10552151 25 g Flacon en verre 25g
10562151 100 g Flacon en verre 100g
10742875 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10552151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139910250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-81-7
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Numéro MDL MFCD00003364
Clé InChI OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6858
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73.0°C to 76.0°C
Couleur Crème à blanc
Point d’ébullition 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2CHO
Quantité 25 g
Beilstein 08, 391
Synonyme benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement